Learn More
Piperidin-1-Carboximidamid-Hydroiodid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10055132
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10055132 1 g 1 Gramm
10649905 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10055132 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. KM00642DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 102392-91-6
Summenformel C6H14IN3
Molekulargewicht (g/mol) 255.103
InChI-Schlüssel MKDZAWNSOJLXKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym piperidine-1-carboximidamide hydroiodide, piperidinecarboxamidine, iodide, c6h13n3.hi
PubChem CID 2778397
IUPAC-Name Piperidin-1-carboximidamid;hydroiodid
SMILES C1CCN(CC1)C(=N)N.I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Piperidine-1-carboximidamide hydroiodide
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 1 g
Formelmasse 255.1
Reinheit (%) 97%