Learn More
Piperidin-1-Sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15450478
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15450478 250 mg 250 Milligramm
15430478 1 g 1 Gramm
15440478 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15450478 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H54053.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 35856-62-3 | C5H10ClNO2S | 183.65 g/mol
Piperidine-1-sulfonyl chloride is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Piperidin-1-Sulfonylchlorid wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 35856-62-3
Summenformel C5H10ClNO2S
Molekulargewicht (g/mol) 183.65
MDL-Nummer MFCD03250329
InChI-Schlüssel QQJYAXDCMMXECR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-piperidinesulfonyl chloride, chloropiperidylsulfone, piperidinsulfochlorid, piperidinesulfonyl chloride, piperidinosulfonyl chloride, pperdne-1-sulfonyl chlorde, 1-piperidinesulfonylchloride, piperidinyl sulfonyl chloride, 1-piperidine sulfonyl chloride, piperidine-1-sulfonic acid chloride
PubChem CID 11298344
IUPAC-Name Piperidin-1-Sulfonylchlorid
SMILES C1CCN(CC1)S(=O)(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Piperidine-1-sulfonyl chloride
Dichte 1.308
Brechungsindex 1.492
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3265
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 183.65
Reinheit (%) 97%