Learn More
Piperidine-4-carboxamidoxim, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15444698
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15444698 1 g 1 Gramm
15454698 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15444698 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H58395.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1421266-74-1
Summenformel C6H13N3O
Molekulargewicht (g/mol) 143.19
MDL-Nummer MFCD21117392
InChI-Schlüssel SQZQSQVPENGEOK-UHFFFAOYSA-N
Synonym piperidine-4-carboxamidoxime
PubChem CID 87993598
IUPAC-Name N'-Hydroxypiperidin-4-carboximidamid
SMILES C1CNCCC1C(=NO)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Piperidine-4-carboxamidoxime
Menge 1 g
Formelmasse 143.18
Reinheit (%) 97%