missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Piperidin, ≥99.0 % (GC/T), Honeywell™

Artikelnummer. 15697160
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15697160 500 ml 500 Milliliter
15687160 1 l 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält einen Drogenausgangsstoff der Kategorie 2 gemäß Verordnung (EG) Nr. 273/2004. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 15697160 Lieferant Honeywell Riedel-de Haën Lieferanten-Nr. 80640500ML
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält einen Drogenausgangsstoff der Kategorie 2 gemäß Verordnung (EG) Nr. 273/2004. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.

Chemische Identifikatoren

CAS 110-89-4
Summenformel C5H11N
Molekulargewicht (g/mol) 85.15
MDL-Nummer MFCD00005979
InChI-Schlüssel NQRYJNQNLNOLGT-UHFFFAOYSA-N
Synonym Hexahydropyridin, Azacyclohexan, Cyclopentimin, Hexazan, Pentamethylenimin, Perhydropyridin, Pentamethylenamin, pentamethylenimine, perhydropyridine, pentamethyleneamine
PubChem CID 8082
ChEBI CHEBI:18049
IUPAC-Name Piperidin
SMILES C1CCNCC1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Piperidin
Dichte 0.862 g/ml bei 20 °C
Flammpunkt 16 °C (60.8 °F)
Menge 500 ml
UN-Nummer UN2401
Beilstein 102438
Formelmasse 85.15 mol
Reinheit (%) ≥ 99.0 % (GC/T)
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.