Learn More
Piperidino(4-piperidinyl)methanon, ≥97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10535733
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10535733 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche -
10041692 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10535733 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO01170CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 63214-58-4
Summenformel C11H21N2O
Molekulargewicht (g/mol) 197.30
MDL-Nummer MFCD03372500
InChI-Schlüssel JFHHGGAQABVJIF-UHFFFAOYSA-O
Synonym 1-piperidin-4-ylcarbonyl piperidine, piperidin-1-yl piperidin-4-yl methanone, piperidino 4-piperidinyl methanone, 1-piperidine-4-carbonyl piperidine, 4-piperidine-1-carbonyl piperidine, piperidin-4-yl-piperidin-1-yl-methanone, methanone,1-piperidinyl-4-piperidinyl, 1-piperidin-4-yl carbonyl piperidine, piperidine, 1-4-piperidinylcarbonyl
PubChem CID 2794688
SMILES O=C(C1CC[NH2+]CC1)N1CCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Piperidino(4-piperidinyl)methanone
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
IUPAC-Name 4-(piperidine-1-carbonyl)piperidin-1-ium
Formelmasse 196.29
Reinheit (%) 97%