Learn More
Piperin 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11425613
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11425613 100 g 100 Gramm
11405613 5 g 5 Gramm
11415613 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11425613 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13510.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    398.82 €
    324.65 € / 100 Gramm
    Sparen 74.17 €
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 94-62-2 | C17H19NO3 | 285.34 g/mol
Piperine is used in increasing the bioavailability of some drugs and nutrients, it is used as medicine for Malaria and cholera, Stomach upset, Cancer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Piperin wird verwendet, um die Bioverfügbarkeit einiger Medikamente und Nährstoffe zu erhöhen, es wird als Medizin für Malaria und Cholera, Magenverstimmung und Krebs verwendet.
Löslichkeit
In Wasser löslich (0.04 g/l).
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 94-62-2
Summenformel C17H19NO3
Molekulargewicht (g/mol) 285.34
MDL-Nummer MFCD00005839
InChI-Schlüssel MXXWOMGUGJBKIW-YPCIICBESA-N
Synonym piperine, 1-piperoylpiperidine, piperin, bioperine, piperoylpiperidine, e,e-1-piperoylpiperidine, n-e,e-piperoyl piperidine, piperidine, 1-piperoyl-, e,e, unii-u71xl721qk, fema no. 2909
PubChem CID 638024
ChEBI CHEBI:28821
IUPAC-Name (2E,4E)-5-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-1-Piperidin-1-ylpenta-2,4-Dien-1-on
SMILES O=C(\C=C\C=C\C1=CC=C2OCOC2=C1)N1CCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Piperine
Schmelzpunkt 128°C to 133°C
Menge 100 g
Beilstein 90741
Merck Index 14,7472
Löslichkeitsinformationen Soluble in water(0.04g/L).
Formelmasse 285.34
Reinheit (%) 98%