Learn More
Piperin 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7021248
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11405613
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13510.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 94-62-2 | C17H19NO3 | 285.34 g/mol
Piperine is used in increasing the bioavailability of some drugs and nutrients, it is used as medicine for Malaria and cholera, Stomach upset, Cancer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Piperin wird verwendet, um die Bioverfügbarkeit einiger Medikamente und Nährstoffe zu erhöhen, es wird als Medizin für Malaria und Cholera, Magenverstimmung und Krebs verwendet.
Löslichkeit
In Wasser löslich (0.04 g/l).
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 94-62-2
Summenformel C17H19NO3
Molekulargewicht (g/mol) 285.34
MDL-Nummer MFCD00005839
InChI-Schlüssel MXXWOMGUGJBKIW-YPCIICBESA-N
Synonym piperine, 1-piperoylpiperidine, piperin, bioperine, piperoylpiperidine, e,e-1-piperoylpiperidine, n-e,e-piperoyl piperidine, piperidine, 1-piperoyl-, e,e, unii-u71xl721qk, fema no. 2909
PubChem CID 638024
ChEBI CHEBI:28821
IUPAC-Name (2E,4E)-5-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-1-Piperidin-1-ylpenta-2,4-Dien-1-on
SMILES O=C(\C=C\C=C\C1=CC=C2OCOC2=C1)N1CCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Piperine
Schmelzpunkt 128°C to 133°C
Menge 5 g
Beilstein 90741
Merck Index 14,7472
Löslichkeitsinformationen Soluble in water(0.04g/L).
Formelmasse 285.34
Reinheit (%) 98%