Learn More
Piperocainhydrochlorid, LoGiCal
Artikelnummer. 30463353
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30463353 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30463353 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR1597.00
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Piperocaine Hydrochloride
CAS 24561-10-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Piperocaine Hydrochloride
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C16 H23 N O2 . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 1-Piperidinepropanol, 2-methyl-, benzoate (ester), hydrochloride (9CI), 1-Piperidinepropanol, 2-methyl-, benzoate (ester), hydrochloride, (±)- (8CI), Piperocaine hydrochloride (6CI), 3-(2-Methylpiperidino)propyl benzoate hydrochloride, 3-Benzoxy-1-(2-methylpiperidino)propane hydrochloride, Isocaine, Metycaine hydrochloride, Neothesin hydrochloride, Piperocainium chloride, 1-Piperidinepropanol, 2-methyl-, 1-benzoate, hydrochloride (1:1)
InChI-Formel InChI=1S/C16H23NO2.ClH/c1-14-8-5-6-11-17(14)12-7-13-19-16(18)15-9-3-2-4-10-15;/h2-4,9-10,14H,5-8,11-13H2,1H3;1H
Lösungstyp Neat
SMILES Cl.CC1CCCCN1CCCOC(=O)c2ccccc2
IUPAC-Name 3-(2-Methylpiperidin-1-yl)propylbenzoat;hydrochlorid
Industry Type Clinical Testing
Molekulargewicht (g/mol) 297.82
Menge 5 mg
Formelmasse 297.1496 g/mol