Learn More
Piperonylaceton, TRC
Artikelnummer. 30426881
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30426881 2.5 g
30426870 500 mg
30418806 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30426881 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP4753452.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 55418-52-5
Summenformel C11H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 192.21
IUPAC-Name 4-(1,3-Benzodioxol-5-yl)Butan-2-on
SMILES CC(=O)CCc1ccc2OCOc2c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Piperonyl Acetone
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C11H12O3/c1-8(12)2-3-9-4-5-10-11(6-9)14-7-13-10/h4-6H,2-3,7H2,1H3
Formelmasse 192.0786