Learn More
Piperonylbutoxid (~90%), TRC
Artikelnummer. 30421587
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30421587 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30421587 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP490205500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Piperonyl butoxide
CAS 51-03-6
Summenformel C19 H30 O5
Menge 500 mg
Synonym 1,3-Benzodioxole','5-[[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy]methyl]-6-propyl-, Toluene','α-[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy]-4,5-(methylenedioxy)-2-propyl- (8CI), 5-[[2-(2-Butoxyethoxy)ethoxy]methyl]-6-propyl-1,3-benzodioxole, 6-Propylpiperonyl butyl diethylene glycol ether, Butacide, Buticide, Butocide, Butoxide, Butoxide (synergist), Butyl carbitol 6-propylpiperonyl ether, ENT 14,250, Incite, NSC 8401, PBO, Piperonyl, Piperonyl butoxide, Zengxiaomi, α-[2-(2-Butoxyethoxy)ethoxy]-4,5-methylenedioxy-2-propyltoluene, α-[2-(2-n-Butoxyethoxy)-ethoxy]-4,5-methylenedioxy-2-propyltoluene
InChI-Formel InChI=1S/C19H30O5/c1-3-5-7-20-8-9-21-10-11-22-14-17-13-19-18(23-15-24-19)12-16(17)6-4-2/h12-13H,3-11,14-15H2,1-2H3
SMILES CCCCOCCOCCOCc1cc2OCOc2cc1CCC
IUPAC-Name 5-[2-(2-butoxyethoxy)ethoxymethyl]-6-Propyl-1,3-Benzodioxol
Molekulargewicht (g/mol) 338.44
Formelmasse 338.2093