Learn More
Piperonylsäure, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11448056
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11448056 25 g 25 Gramm
11458056 100 g 100 Gramm
11468056 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11448056 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14105.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 94-53-1 | C8H6O4 | 166.13 g/mol
Piperonylic acid is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Piperonylsäure wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 94-53-1
Summenformel C8H6O4
Molekulargewicht (g/mol) 166.13
MDL-Nummer MFCD00005830
InChI-Schlüssel VDVJGIYXDVPQLP-UHFFFAOYSA-N
Synonym piperonylic acid, heliotropic acid, 3,4-methylenedioxybenzoic acid, benzo d 1,3 dioxole-5-carboxylic acid, 2h-1,3-benzodioxole-5-carboxylic acid, benzo 1,3 dioxole-5-carboxylic acid, protocatechuic acid methylene ether, 5-benzodioxolecarboxylic acid, 3,4-dioxymethylenebenzoic acid, 3,4-methylene dioxybenzoic acid
PubChem CID 7196
IUPAC-Name 1,3-Benzodioxol-5-Carbonsäure
SMILES OC(=O)C1=CC=C2OCOC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Piperonylic acid
Schmelzpunkt 230°C to 235°C
Menge 25 g
Beilstein 150206
Merck Index 14,7477
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 166.13
Reinheit (%) ≥98%