Learn More
Piperonylsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10636934 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10636934 5 g Glasflasche 5 Gramm
10172990 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
10458100 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10636934 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 131370050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 94-53-1 | C8H6O4 | 166.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 94-53-1
Summenformel C8H6O4
Molekulargewicht (g/mol) 166.13
MDL-Nummer MFCD00005830
InChI-Schlüssel VDVJGIYXDVPQLP-UHFFFAOYSA-N
Synonym piperonylic acid, heliotropic acid, 3,4-methylenedioxybenzoic acid, benzo d 1,3 dioxole-5-carboxylic acid, 2h-1,3-benzodioxole-5-carboxylic acid, benzo 1,3 dioxole-5-carboxylic acid, protocatechuic acid methylene ether, 5-benzodioxolecarboxylic acid, 3,4-dioxymethylenebenzoic acid, 3,4-methylene dioxybenzoic acid
PubChem CID 7196
IUPAC-Name 1,3-Benzodioxol-5-Carbonsäure
SMILES OC(=O)C1=CC=C2OCOC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Piperonylic acid
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 229°C to 235°C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Beilstein 19, 269
Merck Index 15, 7590
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: slightly soluble in chloroform,cold alcohol and,ether
Formelmasse 166.13
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Piperonylic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.