Learn More
Piperonylsäurehydrazid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11474620
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11474620 1 g 1 Gramm
11484620 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11474620 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50713.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 22026-39-7 | C8H8N2O3 | 180.163 g/mol
Piperonylic acid hydrazide is used as organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Piperonylsäurehydrazid wird als Zwischenprodukt in der organischen chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22026-39-7
Summenformel C8H8N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 180.163
MDL-Nummer MFCD00060505
InChI-Schlüssel RAXBGBHBUFGWPG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-methylenedioxybenzhydrazide, benzo d 1,3 dioxole-5-carbohydrazide, piperonylic acid hydrazide, 2h-1,3-benzodioxole-5-carbohydrazide, 3,4-methylenedioxybenzoic acid hydrazide, 3,4-methylenedioxy benzohydrazide, 1,3-benzodioxole-5-carboxylic acid, hydrazide, 3,4-methylenedioxy benzhydrazide, benzo 1,3 dioxole-5-carboxylic acid hydrazide, 2h-benzo d 1,3-dioxolane-5-carbohydrazide
PubChem CID 89158
IUPAC-Name 1,3-Benzodioxol-5-Carbohydrazid
SMILES C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)C(=O)NN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Piperonylic acid hydrazide
Schmelzpunkt 176°C to 178°C
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 180.16
Reinheit (%) 97%