Learn More
Piperonyloylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10633003 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10633003 1 g Glasflasche 1 Gramm
10314362 10 g Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10633003 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 370790010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 25054-53-9 | C8H5ClO3 | 184.58 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25054-53-9
Summenformel C8H5ClO3
Molekulargewicht (g/mol) 184.58
MDL-Nummer MFCD00016904
InChI-Schlüssel ZRSGZIMDIHBXIN-UHFFFAOYSA-N
Synonym piperonyloyl chloride, benzo d 1,3 dioxole-5-carbonyl chloride, 2h-1,3-benzodioxole-5-carbonyl chloride, piperonoyl chloride, benzo 1,3 dioxole-5-carbonyl chloride, acmc-20ajvo, piperonylic acid chloride, 3,4-methylenedioxybenzoylchloride, 3,4-methylenedioxybenzoyl chloride
PubChem CID 2734749
IUPAC-Name 1,3-Benzodioxol-5-Carbonylchlorid
SMILES C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)C(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Piperonyloyl chloride
Schmelzpunkt 77°C to 81°C
Farbe Blaugrau bis weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 184.58
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Piperonyloyl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.