Learn More
Kimble Chase™ X12 PIPETTE GLAS 2ML PTE WEIT .
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ASTM E1044 compliant. |
| Beschreibung | Fill Volume: 2mL |
| Material | Borosilicate Glass |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | For dispensing viscous liquids and suspensions |
| Skala | Yes |
| Menge | 12 Stück |
| Spitzenform | Wide |
| Volumen (metrisch) | 2 mL |
| Länge (metrisch) | 350 mm |
| Typ | Pipette |