Learn More
Vitlab™ Pipettenkopf
Artikelnummer. 10762883
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Pipettenoberteil
Zertifizierung/Konformität:
DIN EN 285
Zur Verwendung mit (Geräte):
Für alle Pipetten von 0,1 bis 100 ml
Autoklavierbar:
Autoklavierbar
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Zertifizierung/Konformität Zur Verwendung mit (Geräte) Autoklavierbar unitSize
10762883 Pipettenoberteil DIN EN 285 Für alle Pipetten von 0,1 bis 100 ml Autoklavierbar 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10762883 Lieferant Vitlab™ Lieferanten-Nr. 1630500
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ermöglicht Links- und Rechtshändern die Bedienung aller normalen Kolbenpipetten und Pipetten mit Graduierung. Der Vitlab™ Pipettenkopf eignet sich alle normalen Kolbenpipetten und Pipetten mit Graduierung von 0.1 bis 200 ml.
  • Saugelement ermöglicht schnelles Befüllen der Pipetten (Kapazität: 50 ml in weniger als 10 Sekunden) 
  • Entlastungsbälge zum Entleeren (Blow-Out) der Pipette. Geformter Aufnahmekegel gewährleistet sicheren Sitz für alle normalen Bälge und Messpipetten (0.1 bis 200 ml)
  • Einfach zu demontieren, einfach zu säubern
  • Autoklavierbar bei 121 °C (2 bar) gemäß DIN EN 285
  • Mit 3 μm-Membranfilter als Ersatz und Bedienungsanleitung
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität DIN EN 285
Menge Je 1
Typ Pipettenoberteil
Zur Verwendung mit (Geräte) Für alle Pipetten von 0,1 bis 100 ml