Learn More
Buerkle™ Pipettenkorb
Artikelnummer. 11971501 Alle ansehen Bürkle Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Höhe (metrisch):
280 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Höhe (metrisch) Packungsgröße
11971501 280 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11971501 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 96500653
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.72 €
    54.80 € / 1 Stück
    Sparen 21.92 €
    28% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der Pipettenkorb ist ein Zubehör für Pipettenspülgeräte. Für einfache und schonende Reinigung und sichere Lagerung von Pipetten.
  • Für einfache und schonende Reinigung und sichere Lagerung von Pipetten
  • Hergestellt aus PE
  • Effektive Höhe 600 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Zur Verwendung mit dem Pipettenspülgerät
Produkttyp Pipettenkorb
Höhe (metrisch) 280 mm