Learn More
Sartorius Pipettenkalibrierungs-Zugluftschutz Cubis II UHR
Artikelnummer. 31662883 Alle ansehen Sartorius Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Pipettenkalibrierungs-Zugluftschutz
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Packungsgröße
31662883 Pipettenkalibrierungs-Zugluftschutz 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31662883 Lieferant Sartorius Lieferanten-Nr. YCP01MPS
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
  • Der Cubis™ Das II UHR Pipettenkalibrierungszubehör bietet eine ideale Lösung zur Umrüstung einer Cubis™ II UHR-Waage in ein Pipettenkalibriersystem.
  • Auf diese Weise bietet die Waage maximale Vielseitigkeit für Endanwender, die UHR-Waagen für Wägeanwendungen verwenden und sie auch zum Kalibrieren oder Überprüfen ihrer Pipetten einsetzen möchten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Pipettenkalibrierungs-Zugluftschutz