Learn More
Heathrow Scientific™ Pipetten-Controller
Artikelnummer. 16330656 Alle ansehen Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzahl Kanäle:
1
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Kanäle Packungsgröße
16330656 1 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16330656 Lieferant Heathrow Scientific™ Lieferanten-Nr. 120479
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50.05 €
    46.52 € / 1 Stück
    Sparen 3.53 €
    7% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Anfrage für ein Mengenangebot
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Pipettierhilfe ermöglicht eine präzise stets zugängliche Flüssigkeitskontrolle.
Die manuelle Inline-Pipettierhilfe ist bequem zu halten und einfach zu bedienen und verfügt über einen ergonomischen Griff und eine Lampe für eine einfache und präzise Bedienung. Ein T-förmiger Daumenhebel steuert die Ansaug- und Abgabegeschwindigkeit von serologischen Pipetten mit einem Volumen von 1 bis 100 ml. Einfache Anwendung: Drücken Sie den Sauger zusammen, um ein Vakuum zum Aufsaugen der Flüssigkeit zu erzeugen. Schieben Sie den Steuerhebel nach hinten (nach oben), um die Flüssigkeit mit der Pipette abzusaugen, oder drücken Sie den Hebel nach vorne (nach unten), um die Flüssigkeit zu dispensieren. Durch Drücken des mittleren Saugers wird bei Bedarf die verbleibende Flüssigkeit ausgeblasen.
  • Das ergonomische Inline-Design reduziert den Stress durch einfache Handhabung und Betrieb
  • Geeignet für serologische oder volumetrische Pipetten aus Glas oder Kunststoff im Bereich von 1 bis 100 ml.
  • Beinhaltet eine austauschbare 0,45 μhydrophober Filter zum Schutz Ihrer Proben und internen Komponenten
  • Halten Sie mit zwei zusätzlichen farbcodierten Nasenkonen (grün, weiß) Ordnung
  • Die Polypropylen-Düse und der Silikonadapter sind autoklavierbar
  • Autoklavierbar (Nasenkonus)
Spezifikation
Beschreibung Pipetten-Controller
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Blau
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Zur Verwendung mit Pipetten aus Glas oder Kunststoff
Grifftyp Ergonomisch
Material Polypropylen, Silikongummi
Anzahl Kanäle 1
Porengröße 0,45 μm
Sterilität Unsteril
Typ Manuelle Pipette
Volumen (metrisch) 1 bis 100 ml
Display Nein
Filtertyp 0,45 μm Hydrophob
Fingerhandschuh Daumenbügel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Serologische, volumetrische Pipetten
Enthält 1 Filter und 3 Nasenkonen
Verpackungsart 1 Box
Gewährleistung 1 Jahr
Länge (angloamerikanisch) 9 Zoll
Länge (metrisch) 23 cm
Breite (angloamerikanisch) 2,1 in.
Breite (metrisch) 5,4 cm
Höhe (angloamerikanisch) 2,1 in.
Höhe (metrisch) 5,4 cm
Fit for Purpose Zertifizierte Qualität