Learn More
Eppendorf™ Pipettenunterteil für verstellbare Pipette
Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
5–100 µl, verstellbare 12-Kanalpipette
5–100 µl, verstellbare 8-Kanalpipette
Für 0,5 bis 10 mu;l, verstellbare 12-Kanal-Pipette
Für 0,5 bis 10 mu;l, verstellbare 8-Kanal-Pipette
Für 10 ml einstellbare einkanalige Pipette
Für 1200 mu;l Mehrkanalpipette mit Öffnung im unteren Teil
Für 15–300 mu;l, verstellbare 8-Kanal-Pipette
Für 5 ml einstellbare einkanalige Pipette
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Zubehör für Pipetten
- Unterer Teil für einstellbare Pipetten
- Erhältlich in einer Vielzahl von Größen, um einer Vielzahl von Anwendungen gerecht zu werden
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Gelb |
| Typ | Unterer Teil der Pipette |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 5–100 µl, verstellbare 12-Kanalpipette |
| Menge | Je 1 |