missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carl Roth™ Pipette Rack

Marke:  Carl Roth™ CX89.1

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg

Artikelnummer. 10698203

  • 150.29 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

Pipette Rack
Acrylic Glass
1 Pack
291 mm
401 mm
Colorless
For Graduated Pipettes
1 Each
88 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote