Learn More
Heathrow Scientific™ Pipetten-Starterkit
Artikelnummer. 16350666 Alle ansehen Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzahl Kanäle:
1
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Kanäle Packungsgröße
16350666 1 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16350666 Lieferant Heathrow Scientific™ Lieferanten-Nr. 120554
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    444.00 €
    428.54 € / 1 Stück
    Sparen 15.46 €
    3% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das Pipetten-Starterkit eignet sich für die Laborneuausrüstung oder für Kunden, die einen neuen Satz Pipetten für die am häufigsten verwendeten Volumina benötigen. Das Kit enthält 3 Pearl™ Einkanalpipetten, ein Universal-Pipettenkarussell und fünf Reagenzienreservoirs.
Universal-Karussell-Pipettenständer (120499):
  • Fasst bis zu acht Einkanal-, vier Mehrkanal- oder eine Kombination beider Pipetten
  • Schwerer Sockel zum einfachen Entnehmen oder Auswechseln der Pipetten mit einer Hand
  • Die Pipetten werden in vertikaler Position gehalten, um Kontaminationen zu vermeiden
  • Praktisch drehbares Stativoberteil zur Auswahl oder Aufbewahrung von Pipetten
  • Schnellgriff zum Bewegen des Pipettenständers (beladen oder unbeladen)
  • Verschiedene Farboptionen ermöglichen die Farbcodierung der Pipettenposition
  • Das Gerät ist nicht autoklavierbar, kann aber mit Wasser und Seife oder herkömmlichen Labordesinfektionsmitteln gereinigt werden
Pearl™ Pipetten (HS120104 100-1000 μL, HS120102 20-200 μL und HS120099 2-20 μL)
  • Interne Metallteile für höhere Genauigkeit, Kalibrierungsstabilität und lange Lebensdauer
  • Einfache Volumeneinstellung mit Verriegelungslasche, um versehentliches Verstellen zu verhindern
  • Separater Spitzenabwurf
  • Große digitale Volumenanzeige
  • Mit Volumenbereich gekennzeichnet
  • Sowohl oben als auch auf der Seite sind farbcodierte Komponenten für eine schnelle visuelle Bestätigung
  • CE-zertifiziert
  • Autoklavierbar
Reagenzien-Reservoirs (120644):
  • Die konischen Reservoirböden sind zur Unterstützung der vollständigen Probenrückgewinnung als schmaler Trog ausgeformt
  • Einwegprodukt
  • Steril
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Verschieden
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Grifftyp Fingerhaken
Material ABS-Ständer
Anzahl Kanäle 1
Sterilität Steril
Typ G Pipetten-Kit
Volumen (metrisch) 2 bis 1.000 μl
Display Pearl Pipette: Digital
Enthält 3 Einzelkanäle Pearl™ Pipetten, Universal-Karussell-Pipettenständer, 5 Reagenzbehälter
Fit for Purpose Zertifizierte Qualität