Learn More
Vitlab™ Pipettenspitzen
Beschreibung
- Schmale Form zum Pipettieren in schmale Gefäße
- Hergestellt aus hochwertigem Polypropylen
- Lose verpackte Spitzen werden in wiederverschließbaren Beuteln geliefert, um das Risiko einer Kontamination im Labor zu minimieren
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | PU 200 |
| Volumen (metrisch) | 1 bis 10 ml |
| Sterilität | Nicht steril |
| Farbe | klar |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Länge (metrisch) | 156.5 mm |
| Zertifizierung/Konformität | CE-Kennzeichnung, IVD 98/79 EC |
| Außendurchmesser (metrisch) | 15 mm |
| Menge | 2 Beutel mit 200 Spitzen |
| Material | Polypropylen |