Learn More
BRAND™ Pipettenspitzen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17827807 Alle ansehen Brand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Sterilität:
Nicht steril
Steril
Länge (metrisch):
86 mm
102 mm
Packungsgröße:
480 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sterilität Länge (metrisch) unitSize
17827807 Nicht steril 86 mm 480 Stück
17817787 Nicht steril 102 mm 480 Stück
17857807 Steril 86 mm 480 Stück
17857787 Steril 102 mm 480 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17827807 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 732214
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    104.00 €
    102.75 € / 480 Stück
    Sparen 1.25 €
    1% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Pipettenspitzen in Reinraumqualität mit einem Abgabevolumen von 1,25 bis 50 μL wurde für kontaminationsfreie Analysen entwickelt.
Pipettenspitzen und Filterspitzen von BRAND bieten zuverlässige Qualität für präzise und anspruchsvolle Analysen. Die Rohstoffe sind frei von DiHEMDA und Oleamid. Die Spitzen werden hergestellt bei BRAND Die Verpackung erfolgt unter kontrollierten Reinraumbedingungen und erfolgt automatisch. Es werden keine Trennmittel oder Entformungshilfsmittel verwendet. BRAND Pipettenspitzen werden getestet auf BRAND Pipetten und viele Pipetten anderer Hersteller.
BRAND Pipettenspitzen und Filterspitzen sowie die dazugehörigen TipBoxes sind gemäß DIN EN 285 °bei 121 °C (2 bar) autoklavierbar.
Sterile Spitzen werden unter zertifizierten Bedingungen hergestellt. BIO-CERT™ Qualität. Sie werden laut [Referenz einfügen] mit Betastrahlung sterilisiert. ISO 11 137 und die AAMI Richtlinien.
Nicht selbstabdichtende Filterspitzen von BRAND einen PE-Filter ohne chemische Zusätze haben. Die Durchlässigkeit wird durch die spezifische Kombination aus Porengröße und Filterlänge so gesteuert, dass keine Aerosole den Pipettenschaft erreichen können.
BIO-CERT™ FLÜSSIGKEITSHANDBUCHQUALITÄT: Frei von menschlicher DNA, RNase, DNase, Pyrogenen, PCR-Inhibitoren und ATP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Dispensierungsvolumen (metrisch) 50 bis 1.250 μl
Gefiltert Nicht gefiltert
Sterilität Nicht steril
Farbe Farblos
Autoklavierbar Autoklavierbar
Länge (metrisch) 86 mm
Format Hängende Pipettenspitze
Spitzenform Standard
Verpackung Box
Farbcode Purpur
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Zur Verwendung mit (Geräte) Universelle Passform
Skala Nein
Produktlinie Bio-Cert
Material Polypropylen
Fit for Purpose Zertifizierte Qualität