Learn More
Hamilton™ X20 50UL TIP 384 CONDUCT
Click to view available options
Volumen (metrisch):
50 μ l
Packungsgröße:
7680 Stück
Beschreibung
- 39.5 mm Spitzenlänge
- Farbcodeetikett: Hellrot
- Verwendbar mit CO-RE 384 Sondenköpfen
- Die feine, dünne Spitze erleichtert die Dosierung von Mikrovolumen
- Kapazitive LLD (cLLD) mit der leitfähigen Ausführung (schwarz)
- Prozesssicherheit durch kontrollierte Luftverdrängung
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 50 μ l |
| Gefiltert | Ungefiltert |
| Sterilität | Unsteril |
| Farbe | Schwarz |
| Spitzenform | Leitfähig |
| Farbcode | Rot |
| Einwegprodukt | Ja |