Learn More
BRAND™ Filterspitzen, 5 - 100 μL, PP, Farblos, Filter-PE, BIO-CERT™ Qualität der Flüssigkeitshandhabung
Artikelnummer. 15144957 Alle ansehen Brand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
5 bis 100 μl
Packungsgröße:
960 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
15144957 5 bis 100 μl 960 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15144957 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 732610
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    91.75 €
    87.05 € / 960 Stück
    Sparen 4.70 €
    5% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Anfrage für ein Mengenangebot
missing translation for 'validMainframeMsg'
Reinraumqualität für kontaminationsfreie Analysen. Passt perfekt für die Transferpette™ Mikropipette und viele andere Pipetten. Das Trinkgeldsystem für alle Anforderungen.
Pipettenspitzen und Filterspitzen von BRAND bieten zuverlässige Qualität für präzise und anspruchsvolle Analysen. Die Rohstoffe sind frei von DiHEMDA und Oleamid. Die Spitzen werden hergestellt bei BRAND Die Verpackung erfolgt unter kontrollierten Reinraumbedingungen und erfolgt automatisch. Es werden keine Trennmittel oder Entformungshilfsmittel verwendet. BRAND bietet Pipettenspitzen für Volumina ab 0,1 μl bis 10 ml und Filterspitzen für Volumina ab 0,1 μl bis 1250 μl. Sie werden getestet auf BRAND Pipetten und viele Pipetten anderer Hersteller.
  • BRAND Pipettenspitzen und Filterspitzen sowie die zugehörigen TipBoxes sind bei 121 °C autoklavierbar.°C (2 bar) gemäß DIN EN 285.
  • Sterile Spitzen werden unter zertifizierten Bedingungen hergestellt. BIO-CERT™ Qualität. Sie werden laut [Referenz einfügen] mit Betastrahlung sterilisiert. ISO 11 137 und die AAMI Richtlinien.
  • Nicht selbstabdichtende Filterspitzen von BRAND einen PE-Filter ohne chemische Zusätze haben. Die Durchlässigkeit wird durch die spezifische Kombination aus Porengröße und Filterlänge so gesteuert, dass keine Aerosole den Pipettenschaft erreichen können.
  • BIO-CERT™ Qualität der Flüssigkeitshandhabung: Frei von menschlicher DNA, RNase, DNase, Pyrogenen, PCR-Inhibitoren und ATP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 5 bis 100 μl
Sterilität Nicht steril
Zertifizierung/Konformität DIN EN 285
Verpackung Beutel
Menge 960/Pckg.
Farbcode Gelb
Material Polypropylen