Learn More
Eppendorf™ Pipettierspitzen
Beschreibung
Pipettenspitzen, Microloader
Zum Befüllen von Mikroinjektionskapillaren
0,5uL bis 20uL
Im Rack
Zum Befüllen von Mikroinjektionskapillaren
0,5uL bis 20uL
Im Rack
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 0.5 bis 20 μl |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zum Füllen von Mikroinjektionskapillaren |
| Format | Racks |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Eppendorf Microinjection Capillaries 0.5 μL to 20 μL |
| Produktlinie | Microloader |