Learn More
Hirschmann™ Pipetus™ Standard-Pipettenfüller
Click to view available options
Enthält:
Ohne Filter an der Pumpe
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Hochgenaues Pipettieren durch Feindosierventile mit Ventilnadeln aus einem keramischen Verbundstoff
- Absolut dichter Sitz aller Pipetten durch Silikonadapter
- Außerordentlich leichtes Handgerät mit externer Pumpe
- Hydrophober PTFE-Membranfilter mit 0.2 μm Porenweite
- Garantierte Präzision, Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer
- Mit oder ohne Filter an der Pumpe
- Sicherheitsventil verhindert das Eindringen von Flüssigkeit in das Innere der Einheit
Spezifikation
Spezifikation
| Porengröße | 0,2 μm |
| Typ | Pipettenfüller |
| Volumen (metrisch) | 0,1 bis 200 ml |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Pipettierung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Mess-, volumetrische, Pasteurpipetten |
| Enthält | Ohne Filter an der Pumpe |
| Steckertyp | UK-Stecker |
| Spannung | 230 V |