Learn More
Pirenzepine dihydrochloride, 99%, Thermo Scientific™
A M1 muscarinic receptor antagonist
41.20 € - 189.00 €
Chemische Identifikatoren
| CAS | 29868-97-1 |
|---|---|
| Summenformel | C19H23Cl2N5O2 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 424.326 |
| MDL-Nummer | MFCD00055214 |
| InChI-Schlüssel | FFNMBRCFFADNAO-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | pirenzepine dihydrochloride, pirenzepine hydrochloride, tabe, bisvanil, leblon, maghen, pirenzepine hcl, pirenzepine 2hcl, ls 519 dihydrochloride, unii-10ym403fls |
| PubChem CID | 71405 |
| ChEBI | CHEBI:32014 |
| IUPAC-Name | 11-[2-(4-methylpiperazin-1-yl)acetyl]-5H-pyrido[2,3-b][1,4]benzodiazepin-6-one;dihydrochloride |
| SMILES | CN1CCN(CC1)CC(=O)N2C3=CC=CC=C3C(=O)NC4=C2N=CC=C4.Cl.Cl |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
15444659
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62252.MC |
100mg |
41.20 €
100 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
15424659
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62252.03 |
1g |
189.00 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Chemische Identifikatoren
| 29868-97-1 | |
| 424.326 | |
| FFNMBRCFFADNAO-UHFFFAOYSA-N | |
| 71405 | |
| 11-[2-(4-methylpiperazin-1-yl)acetyl]-5H-pyrido[2,3-b][1,4]benzodiazepin-6-one;dihydrochloride |
| C19H23Cl2N5O2 | |
| MFCD00055214 | |
| pirenzepine dihydrochloride, pirenzepine hydrochloride, tabe, bisvanil, leblon, maghen, pirenzepine hcl, pirenzepine 2hcl, ls 519 dihydrochloride, unii-10ym403fls | |
| CHEBI:32014 | |
| CN1CCN(CC1)CC(=O)N2C3=CC=CC=C3C(=O)NC4=C2N=CC=C4.Cl.Cl |
Spezifikation
| Pirenzepine dihydrochloride | |
| C19H23Cl2N5O2 | |
| Hygroscopic | |
| pirenzepine dihydrochloride, pirenzepine hydrochloride, tabe, bisvanil, leblon, maghen, pirenzepine hcl, pirenzepine 2hcl, ls 519 dihydrochloride, unii-10ym403fls | |
| CN1CCN(CC1)CC(=O)N2C3=CC=CC=C3C(=O)NC4=C2N=CC=C4.Cl.Cl | |
| 424.326 | |
| CHEBI:32014 | |
| 99% |
| 29868-97-1 | |
| MFCD00055214 | |
| 14,7491 | |
| FFNMBRCFFADNAO-UHFFFAOYSA-N | |
| 11-[2-(4-methylpiperazin-1-yl)acetyl]-5H-pyrido[2,3-b][1,4]benzodiazepin-6-one;dihydrochloride | |
| 71405 | |
| 424.32 |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 249-907-5
missing translation for 'rtecsNumber' : UU7883000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures