Learn More
Pirenzepin, Dihydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Pirenzepine','Dihydrochloride |
| CAS | 29868-97-1 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Summenformel | C19 H21 N5 O2 . 2 Cl H |
| Menge | 5 g |
| Synonym | 6H-Pyrido[2,3-b][1,4]benzodiazepin-6-one','5,11-dihydro-11-[2-(4-methyl-1-piperazinyl)acetyl]-','hydrochloride (1:2), 6H-Pyrido[2,3-b][1,4]benzodiazepin-6-one','5,11-dihydro-11-[(4-methyl-1-piperazinyl)acetyl]-','dihydrochloride (8CI,9CI), 5,11-Dihydro-11-[(4-methyl-1-piperazinyl)acetyl]-6H-pyrido[2,3-b][1,4]benzodiazepin-6-one dihydrochloride, Duogastral, Durapirenz, Gasteril, Gastricur, Gastrozepin, L-S 519, LS 519Cl2, LS 59Cl2, Leblon, Maghen, Pirenzepine dihydrochloride, Pirenzepine hydrochloride, Renzepin, Tabe, Ulcosan, Ulcuforton |
| InChI-Formel | InChI=1S/C19H21N5O2.2ClH/c1-22-9-11-23(12-10-22)13-17(25)24-16-7-3-2-5-14(16)19(26)21-15-6-4-8-20-18(15)24;;/h2-8H,9-13H2,1H3,(H,21,26);2*1H |
| SMILES | Cl.Cl.CN1CCN(CC(=O)N2c3ccccc3C(=O)Nc4cccnc24)CC1 |
| IUPAC-Name | 11-[2-(4-Methylpiperazin-1-yl)acetyl]-5H-pyrido[2,3-b][1,4]benzodiazepin-6-on;dihydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 424.32 |
| Mehr anzeigen |