missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pirimicarb-d6 (Dimethyl-d6-carbamoyl), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Chemischer Name oder Material | Pirimicarb D6 (dimethylcarbamate D6) |
| CAS | 1015854-66-6 |
| Summenformel | C11 2H6 H12 N4 O2 |
| Menge | 0.01 g |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C11H18N4O2/c1-7-8(2)12-10(14(3)4)13-9(7)17-11(16)15(5)6/h1-6H3/i5D3,6D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])N(C(=O)Oc1nc(nc(C)c1C)N(C)C)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-Name | [2-(Dimethylamino)-5,6-dimethylpyrimidin-4-yl] N,N-bis(trideuteriomethyl)carbamat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 244.32 |
| Formelmasse | 244,1806 g/mol |
| Reinheit (%) | 99 Atom % D, Minimum 98% chemische Reinheit |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?