Learn More
Pirimicarb, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Pirimicarb |
| CAS | 23103-98-2 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Pirimicarb |
| Versandbedingung | +20°C |
| Summenformel | C11 H18 N4 O2 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H18N4O2/c1-7-8(2)12-10(14(3)4)13-9(7)17-11(16)15(5)6/h1-6H3 |
| SMILES | CN(C)C(=O)Oc1nc(nc(C)c1C)N(C)C |
| IUPAC-Name | [2-(dimethylamino)-5,6-dimethylpyrimidin-4-yl] N,N-dimethylcarbamate |
| Molekulargewicht (g/mol) | 238.29 |
| Mehr anzeigen |