Learn More
Pirimiphos-Methyl, 90 %, TRC
Artikelnummer. 30133547
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30133547 10 g 10 Gramm
18040050 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30133547 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP50878010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 29232-93-7
Summenformel C11 H20 N3 O3 P S
Molekulargewicht (g/mol) 305.33
Synonym 4-Pyrimidinol, 2-(diethylamino)-6-methyl-, O-ester with O,O-dimethyl phosphorothioate (8CI), 2-Diethylamino-6-methylpyrimidin-4-yl dimethyl phosphorothionate, 2-Diethylamino-6-methylpyrimidine-4-yl dimethyl phosphorothionate, Actellic, Actellic 25EC, Actellic 50, Actellic 50E, Actellic 50EC, Actellic Polvo, Actellic Powder, Blex, Dominator, ENT 27699Gc, Methyl pyrimiphos, Methylpirimiphos, Methylpyrimifos, O-[2-(Diethylamino)-6-methyl-4-pyrimidinyl] O,O-dimethyl phosphorothioate, Orafon, PP 511, Pirimiphos M, Pirimiphos Me, Pirimiphos methyl, Piritione, Plant Protection PP 511, Pyrimidine phosphate, Pyrimiphos methyl, Rotator, Silosan, Tomahawk, VUCHT 388
IUPAC-Name 4-Dimethoxyphosphinothioyloxy-N,N-Diethyl-6-Methylpyrimidin-2-amin
SMILES CCN(CC)c1nc(C)cc(OP(=S)(OC)OC)n1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pirimiphos-methyl
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C11H20N3O3PS/c1-6-14(7-2)11-12-9(3)8-10(13-11)17-18(19,15-4)16-5/h8H,6-7H2,1-5H3
Formelmasse 305.0963