Learn More
Pirocton-Oamin, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17710639 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17710639 5 g 5 Gramm
17700639 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17710639 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 468820050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Alpha-Vektor PIROCTONEOLAMINE
Chemischer Name oder Material Piroctone olamine
CAS 68890-66-4
Schmelzpunkt 130°C to 138°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Conforms
Verpackung Glasflasche
Summenformel C14 H23 N O2 . C2 H7 N O
MDL-Nummer 01690792
Menge 5 g
Merck Index XIII 7585
Molekulargewicht (g/mol) 298.46
Physikalische Form Kristallpulver