Learn More
Piromidinsäure, Mikromol™
Beschreibung
Piromidinsäure
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Piromidic Acid |
| CAS | 19562-30-2 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Piromidic Acid |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C14 H16 N4 O3 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | 8-Ethyl-5,8-dihydro-5-oxo-2-(1-pyrrolidinyl)pyrido[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylic acid, 5,8-Dihydro-8-ethyl-5-oxo-2-pyrrolidinopyrido[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylic acid, 8-Ethyl-5,8-dihydro-5-oxo-2-pyrrolidinopyrido[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylic acid, Bactramyl, Enterol, Gastrurol, NSC 291120, PD 93, Panacid, Piromidic acid, Pirudal, Purim, Pyromidic acid, Reelon, Septural, Uropir |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H16N4O3/c1-2-17-8-10(13(20)21)11(19)9-7-15-14(16-12(9)17)18-5-3-4-6-18/h7-8H,2-6H2,1H3,(H,20,21) |
| SMILES | CCN1C=C(C(=O)O)C(=O)c2cnc(nc12)N3CCCC3 |
| IUPAC-Name | 8-Ethyl-5-oxo-2-pyrrolidin-1-ylpyrido[2,3-d]pyrimidin-6-carbonsäure |
| Mehr anzeigen |