Learn More
Piroxicam 1,0 mg/ml in Methanol, LoGiCal
Artikelnummer. 30458121
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30458121 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30458121 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCAMP0084.0001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
LoGiCal liefert zertifizierte Referenzmaterialien, denen Sie als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen vertrauen können, mit präziser Dokumentation und kompetenter Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
Piroxicam 1,0 mg/ml in Methanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Piroxicam
CAS 36322-90-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Piroxicam
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C15 H13 N3 O4 S
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 2 H-1,2-Benzothiazine-3-carboxamide, 4-hydroxy-2-methyl-N-2-pyridinyl-, 1,1-dioxide, 4-Hydroxy-2-methyl-N-(2-pyridyl)-2 H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide, Artroxicam, Baxo, Bruxicam, CHF 1251, CP 16171, Caliment, Dispercam, Doblexan, Dolibid, Erazon, Felden gel, Feldene, Feldene Melt, Feloxin, Felvin 20, Felxicam, Flogobene, Geldene, Improntal, Larapam, Laxidene, Maxvin, NSC 666076, Neoxicam, Nkoyo piroxicam, Pirkam, Piroflex, Piroftal, Piroxicam, Piroxidine, Pixicam, Pyroxycam, Reudene, Rheugesic, Riacen, Roxicam, Roxiden, Sasulen, Solocalm, Uphaxicam, Zunden, Zydis, Feldene Zydis, Feldoral, Feledene, Flogosan, Murupe, Nesprex-DT, Piroxitas-DT
InChI-Formel InChI=1 S/C15H13N3O4S/c1-18-13(15(20)17-12-8-4-5-9-16-12)14(19)10-6-2-3-7-11(10)23(18,21)22/h2-9,19 H,1H3,(H,16,17,20)
SMILES CN1C(=C(O)c2ccccc2S1(=O)=O)C(=O)Nc3ccccn3
IUPAC-Name 4-Hydroxy-2-methyl-1,1-dioxo-N-pyridin-2-yl-1λ ^{6},2-Benzothiazin-3-carboxamid
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Forensik
Molekulargewicht (g/mol) 331.35
Menge 1 mL
Formelmasse 331,0627 g/mol