Learn More
Piroxicam EP Verunreinigung H, Mikromol™
Artikelnummer. 17953486
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17953486 25 mg 25 Milligramm
17971116 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17953486 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0084.060025
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Piroxicam EP Verunreinigung H
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 4-Hydroxy-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide
CAS 24683-21-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Ethyl 4-Hydroxy-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C11 H11 N O5 S
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Ethyl 4-Hydroxy-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide, Piroxicam Imp. H (EP), Piroxicam Impurity H
InChI-Formel InChI=1S/C11H11NO5S/c1-2-17-11(14)9-10(13)7-5-3-4-6-8(7)18(15,16)12-9/h3-6,12-13H,2H2,1H3
SMILES CCOC(=O)C1=C(O)c2ccccc2S(=O)(=O)N1
IUPAC-Name Ethyl-4-hydroxy-1,1-dioxo-2H-1λ ^{6},2-Benzothiazin-3-carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 269.27
Menge 25 mg
Formelmasse 269.0358 g/mol