Learn More
Piroxicam, LoGiCal
Artikelnummer. 30459306
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30459306 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30459306 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR0084.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Piroxicam
CAS 36322-90-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Piroxicam
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C15 H13 N3 O4 S
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 2H-1,2-Benzothiazine-3-carboxamide, 4-hydroxy-2-methyl-N-2-pyridinyl-, 1,1-dioxide, 4-Hydroxy-2-methyl-N-(2-pyridyl)-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide, Artroxicam, Baxo, Bruxicam, CHF 1251, CP 16171, Caliment, Dispercam, Doblexan, Dolibid, Erazon, Felden gel, Feldene, Feldene Melt, Feloxin, Felvin 20, Felxicam, Flogobene, Geldene, Improntal, Larapam, Laxidene, Maxvin, NSC 666076, Neoxicam, Nkoyo piroxicam, Pirkam, Piroflex, Piroftal, Piroxicam, Piroxidine, Pixicam, Pyroxycam, Reudene, Rheugesic, Riacen, Roxicam, Roxiden, Sasulen, Solocalm, Uphaxicam, Zunden, Zydis, Feldene Zydis, Feldoral, Feledene, Flogosan, Murupe, Nesprex-DT, Piroxitas-DT
InChI-Formel InChI=1S/C15H13N3O4S/c1-18-13(15(20)17-12-8-4-5-9-16-12)14(19)10-6-2-3-7-11(10)23(18,21)22/h2-9,19H,1H3,(H,16,17,20)
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES CN1C(=C(O)c2ccccc2S1(=O)=O)C(=O)Nc3ccccn3
IUPAC-Name 4-Hydroxy-2-methyl-1,1-dioxo-N-pyridin-2-yl-1λ ^{6},2-Benzothiazin-3-carboxamid
Industry Type Klinische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 331.35
Menge 10 mg
Formelmasse 331,0627 g/mol