Learn More
Piroxicam
Artikelnummer. 15455499
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15455499 10 g 10 Gramm
15435499 1 g 1 Gramm
15445499 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15455499 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J63239.09
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 36322-90-4 | C15H13N3O4S | 331.346 g/mol
Piroxicam is an effective and potent inhibitor of prostaglandin synthesis and a Cox-1 and Cox-2 inhibitor. Studies show that Piroxicam blocks release of platelet ADP, and inhibits Cox-1 more potently than Cox-2.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Piroxicam is an effective and potent inhibitor of prostaglandin synthesis and a Cox-1 and Cox-2 inhibitor. Studies show that Piroxicam blocks release of platelet ADP, and inhibits Cox-1 more potently than Cox-2.
Solubility
Soluble in water, ethanol, chloroform, ethyl acetate.
Notes
Store away from strong oxidizing agents. Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 36322-90-4
Summenformel C15H13N3O4S
Molekulargewicht (g/mol) 331.346
MDL-Nummer MFCD00057317
InChI-Schlüssel QYSPLQLAKJAUJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym piroxicam, feldene, piroxicamum, pyroxycam, roxicam, piroftal, baxo, artroxicam, bruxicam, caliment
PubChem CID 54676228
ChEBI CHEBI:8249
IUPAC-Name 4-hydroxy-2-methyl-1,1-dioxo-N-pyridin-2-yl-1$l^{6},2-benzothiazine-3-carboxamide
SMILES CN1C(=C(C2=CC=CC=C2S1(=O)=O)O)C(=O)NC3=CC=CC=N3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Piroxicam
Farbe Gelb
Menge 10 g
UN-Nummer UN2811
Merck Index 14,7506
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,ethanol,chloroform,ethyl acetate.
Formelmasse 331.35
Physikalische Form Pulver