Learn More
Piroxicam, TRC
Artikelnummer. 30420731
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30420731 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30420731 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP510000500MG
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Piroxicam
CAS 36322-90-4
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C15 H13 N3 O4 S
Menge 500 mg
Synonym 4-Hydroxy-2-methyl-N-(2-pyridyl)-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide, Artroxicam, Baxo, Bruxicam, CHF 1251, CP 16171, Caliment, Dispercam, Doblexan, Dolibid, Erazon, Felden gel, Feldene, Feldene Melt, Feldene Zydis, Feldoral, Feledene, Feloxin, Felvin 20, Felxicam, Flogobene, Flogosan, Geldene, Improntal, Larapam, Laxidene, Maxvin, Murupe, NSC 666076, Neoxicam, Nesprex-DT, Nkoyo piroxicam, Pirkam, Piroflex, Piroftal, Piroxicam, Piroxidine, Piroxitas-DT, Pixicam, Pyroxycam, Reudene, Rheugesic, Riacen, Roxicam, Roxiden, Sasulen, Solocalm, Uphaxicam, Zunden
InChI-Formel InChI=1S/C15H13N3O4S/c1-18-13(15(20)17-12-8-4-5-9-16-12)14(19)10-6-2-3-7-11(10)23(18,21)22/h2-9,19H,1H3,(H,16,17,20)
SMILES CN1C(=C(O)c2ccccc2S1(=O)=O)C(=O)Nc3ccccn3
IUPAC-Name 4-Hydroxy-2-methyl-1,1-dioxo-N-pyridin-2-yl-1λ ^{6},2-Benzothiazin-3-carboxamid
Molekulargewicht (g/mol) 331.35
Formelmasse 331.0627
Reinheit (%) >95