Learn More
Pirprofen, TRC
Artikelnummer. 30135426
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
250 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30135426 250 mg 250 Milligramm
30012364 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30135426 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP510600250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 31793-07-4
Summenformel C13 H14 Cl N O2
Molekulargewicht (g/mol) 251.71
Synonym Benzeneacetic acid, 3-chloro-4-(2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)-alpha-methyl-, Hydratropic acid, 3-chloro-4-(3-pyrrolin-1-yl)- (8CI), 3-Chloro-4-(2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)-alpha-methylbenzeneacetic acid, (+/-)-Pirprofen, 2-[3-Chloro-4-(2,5-dihydropyrrol-1-yl)-phenyl]propanoic acid, 2-[3-Chloro-4-(3-pyrrolin-1-yl)phenyl]propionic acid, 3-Chloro-4-(3-pyrrolin-1-yl)hydratropic acid, Pirprofen, Racemic pirprofen, Rangasil 400, Rengasil, Seflenyl, Su 21524
IUPAC-Name 2-[3-Chlor-4-(2,5-Dihydropyrrol-1-yl)phenyl]propansäure
SMILES CC(C(=O)O)c1ccc(N2CC=CC2)c(Cl)c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pirprofen
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C13H14ClNO2/c1-9(13(16)17)10-4-5-12(11(14)8-10)15-6-2-3-7-15/h2-5,8-9H,6-7H2,1H3,(H,16,17)
Formelmasse 251.0713