missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PIRT Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Artikelnummer. p-7209345 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16830585 20 μL 20 Mikroliter
16820585 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16830585

Marke: Proteintech 209901AP20UL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

PIRT is a key component of the TRPV1 complex that positively regulates TRPV1 activity. It binds various phosphoinositide, including phosphatidylinositol 4, 5-bisphosphate (PIP2), but not phosphatidylinositol (PI). PIRT is a membrane protein with MW 15-25 kDa.

Spezifikation

Antigen PIRT
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.45 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen PIRT
Gen-Zugriffsnummer P0C851
Gen-Alias hCG_1776018, PIRT, TRPV1 complex
Gensymbole PIRT
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Peptide
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 644139
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.