Learn More
Pivalinsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,2-Dimethylpropionic acid |
| CAS | 75-98-9 |
| Summenformel | C5 H10 O2 |
| Menge | 100 g |
| Synonym | Propanoic acid','2,2-dimethyl- (9CI','ACI), 2,2-Dimethylpropanoic acid (ACI), Pivalic acid (7CI','8CI), 2,2,2-Trimethylacetic acid, 2,2-Dimethylpropionic acid, Neopentanoic acid, Neovaleric acid, NSC 65449, tert-Pentanoic acid, Trimethylacetic acid, Trimethylmethanecarboxylic acid, Versatic 5 acid, Versatic Acid 5, α,α-Dimethylpropionic acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H10O2/c1-5(2,3)4(6)7/h1-3H3,(H,6,7) |
| SMILES | CC(C)(C)C(=O)O |
| IUPAC-Name | 2,2-Dimethylpropansäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 102.13 |
| Formelmasse | 102.0681 |