Learn More
Pivaloylhydrazid, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3213062 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10250703 1 g Glasflasche 1 Gramm
10525793 5 g Glasflasche -
2 options
Artikelnummer. 10250703
Marke: Thermo Scientific Acros 377750010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 42826-42-6 | C5H12N2O | 116.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 42826-42-6
Summenformel C5H12N2O
Molekulargewicht (g/mol) 116.16
MDL-Nummer MFCD01310839
InChI-Schlüssel OARJXUPBZNUYBG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-dimethylpropionic acid hydrazide, pivalic acid hydrazide, pivalohydrazide, 2,2-dimethylpropanohydrazide, pivaloylhydrazine, 2,2-dimethyl-propionic acid hydrazide, propanoic acid, 2,2-dimethyl-, hydrazide, pivalic acid, hydrazide, 2,2-dimethylpropionicacidhydrazide, trimethylacethydrazide
PubChem CID 545147
IUPAC-Name 2,2-Dimethylpropanhydrazid
SMILES CC(C)(C)C(=O)NN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pivaloyl hydrazide
Schmelzpunkt 65°C to 67°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 95°C to 110°C (1.0 mbar)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)3CC(O)NHNH2
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in alcohols
Formelmasse 116.16
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pivaloyl hydrazide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
  • EUH044-Explosionsgefahr bei Erhitzen unter Einschluss.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.