Learn More
Novus Biologicals™ PIWIL3 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Code produit 18596291 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Menge:
0,1 mL
Conditionnement:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Menge Conditionnement
18596291 0,1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18596291 Fournisseur Novus Biologicals™ Code fournisseur H00440822T01
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Spécification
Menge 0,1 mL
Inhalt und Lagerung Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Ziel PIWIL3
Synonym HIWI3, piwi-like 3 (Drosophila), piwi-like protein 3
Gensymbol PIWIL3
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.