Learn More
Invitrogen™ PIWIL4 Monoclonal Antibody (626001)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30536084
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Artikelnummer. Menge
30536084 100 μg
1 options
Artikelnummer. 30536084
Marke: Invitrogen™ MA561649
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
Reconstitute with sterile PBS to a final concentration of 0.5 mg/mL.
PIWIL4 belongs to the Argonaute family of proteins, which function in development and maintenance of germline stem cells (Sasaki et al., 2003 [PubMed 12906857]).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen PIWIL4
Anwendungen Immunocytochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon 626001
Konzentration 0.5 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with trehalose and no preservative
Gen PIWIL4
Gen-Zugriffsnummer Q7Z3Z4
Gen-Alias 9230101H05Rik; HIWI2; mAgo5; Miwi2; PIWI; piwi like RNA-mediated gene silencing 4; Piwil4; piwi-like 4; piwi-like homolog 4; piwi-like protein 4; piwi-like RNA-mediated gene silencing 4; testis tissue sperm-binding protein Li 85P
Gensymbole PIWIL4
Wirtsspezies Mouse
Immunogen E. coli-derived recombinant human PIWIL4, Ser102-Gln237.
Reinigungsverfahren Protein A/G
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 143689
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Lyophilized
Isotype IgG2a