Learn More
Welch Ilmvac™ Feinvakuummeter PIZA 111 mit Sensor und - Messbereich 10-3 bis 1050 mbar
Artikelnummer. 10624541 Alle ansehen Welch Ilmvac Produkte
Click to view available options
Betriebstemperatur (metrisch):
0°C to 60°C
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10624541
Marke: Welch Ilmvac™ 600072
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Große, leicht ablesbare LCD-Anzeige
  • Die robusten Handmessgeräte der PIZA Serie sind in vier Ausfertigungen für verschiedene Anwendungen lieferbar. Als Messgerät für den Grobvakuumbereich ist das PIZA 101 optimal. Arbeiten Sie zusätzlich in explosionsgefährdeter Atmosphäre, empielt sich die Verwendung des Grobvakuummeters PIZA 102 ATEX. Für Messungen über den gesamten Grob- und Feinvakuumbereich empfehlen wir Ihnen das Mehrbereichsvakuumeter PIZA 111, welches mit einem Kombi-Sensor (kapazitiv und Pirani) arbeitet.
  • NEU: PIZA 111 cr Gold mit chemiebeständigem Kombi-Sensor (kapazitiv und Pirani). Das erste ILMVAC Mehrbereichsvakuummeter mit einem chemisch resistenten Sensor, der über den gesamten Messbereich im Grob- und Feinvakuum akkurat und verzögerungsfrei arbeitet.
  • Mit kapazitiver Keramikmembran (integrierter Pirani-Sensor nur bei PIZA 111)
  • Übersichtliche Folientastatur
  • Mit Stativclip zur Befestigung an Stativstäben φ 8-12mm
  • Mit Weitspannungsnetzteil (nicht bei PIZA 102 ATEX!)
  • Temperaturkompensiert für Betriebstemperatur 0 bis 60°C (max. 40°C bei PIZA 102 ATEX)
  • Individuelle Messwertkalibrierung möglich
  • Typ: PIZA 111
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Tiefe (metrisch) 36 mm
Höhe (metrisch) 125 mm
Betriebstemperatur (metrisch) 0°C to 60°C
Breite (metrisch) 50 mm
Genauigkeit < 0,8 FS und 20 %
Displaytyp Digital-LCD
Druckbereich 10-3 bis 1050 mbar
Produkttyp Multi Range Vaccum Gauge