Learn More
Pizotylin, TRC
Artikelnummer. 30137276
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
500 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137276 50 mg 50 Milligramm
30135183 10 mg 10 Milligramm
17933705 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137276 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP55280050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15574-96-6
Summenformel C19 H21 N S
Molekulargewicht (g/mol) 295.44
Synonym Piperidine, 4-(9,10-dihydro-4H-benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thien-4-ylidene)-1-methyl-, 4-(9,10-Dihydro-4H-benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thien-4-ylidene)-1-methylpiperidine, 4H-Benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophene, piperidine deriv., 4-(1-Methyl-4-piperidylidene)-9,10-dihydro-4H-benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophene, BC 105, Litec, Pizotifen, Pizotyline, Polomigran, Sandomigran
IUPAC-Name 4-(4,5-Dihydrobenzo[1,2]Cyclohepta[2,4-b]Thiophen-10-Yliden)-1-Methylpiperidin
SMILES CN1CCC(=C2c3ccccc3CCc4sccc24)CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pizotyline
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C19H21NS/c1-20-11-8-15(9-12-20)19-16-5-3-2-4-14(16)6-7-18-17(19)10-13-21-18/h2-5,10,13H,6-9,11-12H2,1H3
Formelmasse 295.1395