Learn More
PJ34, MedChemExpress
Artikelnummer. 16495808
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16495808 10 mg 10 Milligramm
16431967 50 mg -
16406286 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16495808 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY13688A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress PJ34 is a potent specific inhibitor of PARPl/2 with IC50 of 110 nM and 86 nM, respectively.
PJ34 is a potent specific inhibitor of PARPl/2 with IC50 of 110 nM and 86 nM, respectively.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material PJ34
Physikalische Form Solid
CAS 344458-19-1
Farbe Light Nude
Menge 10 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C17H17N3O2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Löslichkeitsinformationen DMSO : 25 mg/mL (84.65 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC(C=C1C2=C3C=CC=C2)=CC=C1NC3=O)CN(C)C
Molekulargewicht (g/mol) 295.34
Formelmasse 295.34
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research