missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PK11000, MedChemExpress

Artikelnummer. 16434116
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16434116 25 mg 25 Milligramm
16422658 5 mg 5 Milligramm
16410459 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16434116 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYU00447

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress PK11000 is an alkylating agent, and stabilizes the DNA-binding domain of both WT and mutant p53 proteins by covalent cysteine modification without compromising DNA binding. PK11000 has anti-tumor activities.

PK11000 is an alkylating agent, and stabilizes the DNA-binding domain of both WT and mutant p53 proteins by covalent cysteine modification without compromising DNA binding. PK11000 has anti-tumor activities.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material PK11000
CAS 38275-34-2
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C6H5ClN2O4S
Menge 25 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (422.60 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 25 mg/mL (105.65 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=NC(S(=O)(C)=O)=NC=C1Cl)O
Molekulargewicht (g/mol) 236.63
Formelmasse 236.63
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.